Key Documents
MT51344760
Mettler Toledo Ionic Strength Adjuster
for Solid State Ion Selective Electrodes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115600
NACRES:
NB.79
형태
liquid
제조업체/상표
Mettler-Toledo 51344760
용적
475 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ionic strength adjuster (ISA) provides a constant background ionic strength for samples and standards.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)