제조업체/상표
Mettler-Toledo 51344750
용적
5 x 60 mL
법적 정보
perfectION is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Ox. Liq. 3
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.