주요 문서
MT51344295
Mettler-Toledo electrode cable
connector AK9, BNC-RCA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115600
NACRES:
NB.61
제조업체/상표
Mettler-Toledo 51344295
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Mettler Toledo electrodes can easily be connected to various third-party instruments. All you have to do is select the appropriate cable. We offer a wide choice of cable lengths and plug combinations. For Mettler Toledo reference electrodes and temperature probes.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)