주요 문서
MT51340030
Mettler Toledo Electrolyte for ISE
For Chloride ISE, volume 20 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
51191600
NACRES:
NB.79
양식
liquid
제조업체/상표
Mettler-Toledo 51340030
용적
20 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Achive top precision with the right electrolyte. METTLER TOLEDO offers electrolytes for every ISE so fill-up your electrode with correct and fresh electrolyte for a precise ion determination.
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)