주요 문서
MT51340007
Mettler Toledo DX series ISE half-cell membrane kit
For Chloride ISE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
39121436
NACRES:
NB.79
제조업체/상표
Mettler-Toledo 51340007
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
DX series ion specific membrane kit. Mount the new membrane onto the shaft of your ISE half-cell, and you have a new ISE!
Kit contains one membrane plus electrolyte
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)