Key Documents
MT51302257
Mettler Toledo glass flow-through cell
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115600
NACRES:
NB.61
material
glass shaft
제조업체/상표
Mettler-Toledo 51302257
일반 설명
Flow through cell for electrodes with 12 mm diameter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)