주요 문서
M39652
Sigma-Aldrich
1-Methylcyclopentanol
≥99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C5H8OH
CAS Number:
Molecular Weight:
100.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99%
bp
135-136 °C (lit.)
mp
36-37 °C (lit.)
density
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1(O)CCCC1
InChI
1S/C6H12O/c1-6(7)4-2-3-5-6/h7H,2-5H2,1H3
InChI key
CAKWRXVKWGUISE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
105.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
41 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)