주요 문서
M10808
Sigma-Aldrich
2-Methoxybenzyl alcohol
99%
동의어(들):
o-Anisyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
138.16
Beilstein:
2043673
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.547 (lit.)
bp
248-250 °C (lit.)
density
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccccc1CO
InChI
1S/C8H10O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3
InChI key
WYLYBQSHRJMURN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1