Key Documents
L370045
4-[(E)-({[4-(BENZYLOXY)PHENOXY]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]-2-METHOXYPHENYL 2-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C30H25ClN2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
544.997
MDL number:
기타 정보