문서
L332828
(4-OXO-5-(3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)ACETIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H11NO3S2
CAS Number:
Molecular Weight:
305.377
MDL number:
기타 정보