Key Documents
L221228
2-AMINO-4-(5-TERT-BUTYL-2-THIENYL)-5-OXO-1-[2-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBONITRILE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H24F3N3OS
CAS Number:
Molecular Weight:
471.549
MDL number:
기타 정보