문서
L204188
9-HYDROXY-8,8-DIMETHYL-9,10-DIHYDRO-2H,8H-PYRANO(2,3-F)CHROMEN-2-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H14O4
CAS Number:
Molecular Weight:
246.265
MDL number:
기타 정보