문서
L165905
3,4-BIS(2,2,2-TRIFLUOROETHYL)-1H-PYRROLE-2,5-DICARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H7F6NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
319.162
MDL number:
기타 정보