주요 문서
L060084
Sigma-Aldrich
Oxidizer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.51
유형
for DNA synthesis
제품 라인
Proligo Reagents
농도
3.9-4.7 g/L iodine (titration)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Oxidizer solution, containing tetrahydrofuran (THF), pyridine, iodine and water, is applied to oxidize the chemically unstable trivalent phosphorous triester linkage formed in the coupling reaction to a stable pentavalent phosphate triester. Iodine functions as a mild oxidant and water functions as an oxygen donor.
제조 메모
Tetrahyrofurane/Water/Pyridine/Iodine 90.54/9.05/0.41/0.43 (v/v/v/w)
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-2.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-18.9 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)