주요 문서
JKA13005
Sigma-Aldrich
mPEG5-Acrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3O(CH2CH2O)4CH2CH2OCOCHCH2
UNSPSC 코드:
51171641
NACRES:
NA.23
양식
solid
저장 온도
−20°C
애플리케이션
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
법적 정보
Product of JenKem Technology
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)