주요 문서
J100042
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)magnesium(II)
≥99.99% trace metals basis (excludes ~300ppm Al)
동의어(들):
MgCp2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Mg(C5H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
154.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
≥99.99% trace metals basis (excludes ~300ppm Al)
양식
solid
mp
180 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Mg].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Mg/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
InChI key
USZGMDQWECZTIQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Atomic number of base material: 12 Magnesium
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
보충제 위험성
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
69.8 °F
Flash Point (°C)
21 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)