주요 문서
GF99192820
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 0.5 mm, size 100 × 100 mm
동의어(들):
ME303006
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
양식
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 991-928-20
크기
100 × 100 mm
두께
0.5 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)