Key Documents
GF99181109
Magnesium alloy az31
foil, Mg96%/Al 3%/Zn 1%, thickness 0.5 mm, size 200 × 500 mm
동의어(들):
MG010300
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 991-811-09
크기
200 × 500 mm
두께
0.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)