주요 문서
GF96416769
Lanthanum
powder, 400 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.9%
동의어(들):
LA006020
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
La
CAS Number:
Molecular Weight:
138.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141607
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.9%
형태
powder
제조업체/상표
Goodfellow 964-167-69
저항도
54 μΩ-cm
중량
50 g
최대 입자 크기
400 (micron)
bp
3464 °C (lit.)
mp
920 °C (lit.)
density
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[La]
InChI
1S/La
InChI key
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)