추천 제품
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
분석
99.9%
형태
powder
autoignition temp.
572 °F
제조업체/상표
Goodfellow 961-816-78
저항도
13.5 μΩ-cm, 20°C
중량
100 g
최대 입자 크기
75 (micron)
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
density
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable