주요 문서
GF95834728
Rhenium
foil, thickness 1.0 mm, diameter 12 mm, purity 99.99%
동의어(들):
RE000301
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Re
CAS Number:
Molecular Weight:
186.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141737
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.99%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 958-347-28
직경
12 mm
두께
1.0 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
density
21.02 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[ReH]
InChI
1S/Re
InChI key
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)