양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 956-653-71
길이
1000 mm
벽 두께
0.675 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF95665371-1EA | 4061825070650 |
GF95665371-2EA | 4061825070667 |
GF95665371-5EA | 4061825070674 |