Key Documents
GF94677733
Stainless steel - AISI 347
powder, Fe/Cr18%/Ni10%/Nb%, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, condition atomized
동의어(들):
FE236010
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.23
형태
powder
제조업체/상표
Goodfellow 946-777-33
중량
50 g
최대 입자 크기
45 (micron)