Key Documents
GF94447479
Copper/Beryllium
foil, Cu98%/Be 2%, thickness 0.015 mm, size 25 × 25 mm, temper as rolled
동의어(들):
CU070271
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
31152304
NACRES:
NA.23
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 944-474-79
크기
25 × 25 mm
두께
0.015 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)