주요 문서
GF93825322
Aluminum
powder, 25 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 99%
동의어(들):
AL006035
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Al
CAS Number:
Molecular Weight:
26.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141702
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99%
형태
powder
autoignition temp.
1400 °F
제조업체/상표
Goodfellow 938-253-22
저항도
2.6548 μΩ-cm
중량
1000 g
최대 입자 크기
25 (micron)
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)