Key Documents
GF93598161
Cobalt
rod, 3.0 mm diameter, purity 99.9%, length 500 mm
동의어(들):
CO007905
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Co
CAS Number:
Molecular Weight:
58.93
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141710
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.9%
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 935-981-61
저항도
6.24 μΩ-cm, 20°C
길이
500 mm
직경
3.0 mm
bp
2900 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Co]
InChI
1S/Co
InChI key
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)