주요 문서
GF93309161
Iron/nickel
powder, Fe58%/Ni42%, 45 max. part. size (micron), weight 200 g, condition atomized
동의어(들):
FE136011
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171604
NACRES:
NA.23
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 933-091-61
중량
200 g
최대 입자 크기
45 (micron)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
표적 기관
Respiratory Tract,Skin
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF93309161-1EA4061821153005