주요 문서
GF91691983
Osmium
powder, 500 max. part. size (micron), weight 10 g, purity 99.9%
동의어(들):
OS006010
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12141732
NACRES:
NA.23
분석
99.9%
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 916-919-83
중량
10 g
최대 입자 크기
500 (micron)
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)