주요 문서
GF91495053
Polymethylpentene
TPX®, sheet, thickness 4.8 mm, size 145 × 145 mm, grade rt18
동의어(들):
ME313370
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
양식
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 914-950-53
크기
145 × 145 mm
두께
4.8 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)