양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 912-635-39
길이
500 mm
직경
7 mm
색상
natural
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF91263539-1EA | 4061825070148 |
GF91263539-2EA | 4061825070155 |
GF91263539-5EA | 4061825070162 |