주요 문서
GF88317760
Samarium
powder, 500 max. part. size (micron), weight 20 g, purity 99.9%
동의어(들):
SM006010
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Sm
CAS Number:
Molecular Weight:
150.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141612
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.9%
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 883-177-60
저항도
91.4 μΩ-cm, 0°C
중량
20 g
최대 입자 크기
500 (micron)
bp
1794 °C (lit.)
mp
1074 °C (lit.)
density
7.47 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sm]
InChI
1S/Sm
InChI key
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Water-react 3
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)