Key Documents
GF86909787
Polyvinylfluoride
(PVF), film, thickness 0.013 mm, L 0.5 m, coil width 300 mm
동의어(들):
FV331013
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
film
제조업체/상표
Goodfellow 869-097-87
길이
0.5 m
코일 너비
300 mm
두께
0.013 mm
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code