Key Documents
GF81348532
Praseodymium
rod, 10.0 mm diameter, length 25 mm, purity 99%
동의어(들):
PR007920
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Pr
CAS Number:
Molecular Weight:
140.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141610
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99%
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 813-485-32
저항도
68 μΩ-cm, 20°C
길이
25 mm
직경
10.0 mm
bp
3520 °C (lit.)
mp
931 °C (lit.)
density
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Pr]
InChI
1S/Pr
InChI key
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)