Key Documents
GF80085922
Polypropylene
(PP), metallized film, thickness 0.008 mm, L 0.5 m, coil width 75 mm
동의어(들):
PP301880
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
film
제조업체/상표
Goodfellow 800-859-22
길이
0.5 m
코일 너비
75 mm
두께
0.008 mm
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable