Key Documents
GF02576246
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.04 mm, size 600 × 600 mm, condition biaxially oriented
동의어(들):
PP301340
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
film
제조업체/상표
Goodfellow 025-762-46
크기
600 × 600 mm
두께
0.04 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)