Key Documents
GF78955532
Selenium
lump, 3 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.999%
동의어(들):
SE006110
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Se
CAS Number:
Molecular Weight:
78.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141910
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
설명
gray
분석
99.999%
형태
lumps
제조업체/상표
Goodfellow 789-555-32
저항도
1.2 μΩ-cm, 0°C
중량
100 g
최대 종괴 크기
3 mm
bp
684.9 °C (lit.)
mp
217 °C (lit.)
density
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Se]
InChI
1S/Se
InChI key
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)