주요 문서
GF70531691
Invar® - controlled expansion alloy
foil, thickness 0.008 mm, Fe64%/Ni36%, size 50 × 50 mm
동의어(들):
FE020210
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 705-316-91
크기
50 × 50 mm
두께
0.008 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)