주요 문서
GF68780627
Gadolinium
foil, thickness 0.05 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
동의어(들):
GD000235
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Gd
CAS Number:
Molecular Weight:
157.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141605
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 687-806-27
저항도
126 μΩ-cm, 20°C
크기
25 × 25 mm
두께
0.05 mm
bp
3273 °C (lit.)
mp
1313 °C (lit.)
density
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Gd]
InChI
1S/Gd
InChI key
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Water-react 3
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)