주요 문서
GF68764090
Platinum/Iridium
rod, 1.8 mm diameter, Pt80%/Ir20%, length 10 mm, temper as drawn
동의어(들):
PT047918
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 687-640-90
길이
10 mm
직경
1.8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)