주요 문서
GF67920734
Molybdenum
crucible, cylindrical, outside diameter 47mm, length 1 pcs
동의어(들):
MO008625
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Mo
CAS Number:
Molecular Weight:
95.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
41122203
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
포장
pkg of 1
제조업체/상표
Goodfellow 679-207-34
저항도
5.0 μΩ-cm, 20°C
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)