주요 문서
CLS431132
Corning® Roller Bottle Caps
vented Easy Grip polyethylene Roller Bottle Cap, individually wrapped, sterile, 300/cs
동의어(들):
Corning roller bottles, replacement roller bottle caps, roller bottle caps, roller bottles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122105
NACRES:
NB.13
material
high-density polyethylene cap (easy grip)
설명
Easy Grip, vented cap
무균
sterile; γ-irradiated
특징
disposable
포장
pack of 1
case of 300 (individually wrapped)
제조업체/상표
Corning 431132
색상
red cap
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Features large knurls for ergonomic handling
  • Contains hydrophobic membrane for applications requiring gas exchange
  • Sterilized by gamma radiation
  • Does not fit 490cm2 roller bottles
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS431132-300EA4061831708660