Key Documents
GF67785856
Silicon carbide
powder, 75 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 98.7%
동의어(들):
SI676010
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101521
NACRES:
NA.23
분석
98.7%
형태
powder
제조업체/상표
Goodfellow 677-858-56
중량
50 g
최대 입자 크기
75 (micron)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)