Key Documents
GF09680160
Silicon carbide
powder, mean particle size 0.1-1 micron, weight 200 g, purity 99%
동의어(들):
SI516021
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
11101521
NACRES:
NA.23
분석
99%
형태
powder
제조업체/상표
Goodfellow 096-801-60
중량
200 g
평균 입자 크기
0.1-1 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)