분석
99.99%
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 659-708-16
저항도
1.59 μΩ-cm, 20°C
중량
50 g
최대 입자 크기
45 (micron)
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.