Key Documents
GF65194050
Alumina/Silica
fiber, Al2O3 80%/SiO2 20%, tex number 205, length 100 m, filament diameter 0.01mm
동의어(들):
AJ615720
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11181511
NACRES:
NA.23
형태
fibers
제조업체/상표
Goodfellow 651-940-50
길이
100 m
직경
0.01 mm , filament diameter
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)