주요 문서
914681
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide milled nanofibers alpha alumina
동의어(들):
Al2O3, Nanofibrous inorganic powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Al2O3
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
설명
Thermal Conductivity 30 Wm-1K-1
Quality Level
양식
nanofiber
powder (fluffy)
섬유 직경 × 길이
300-900 nm ± 100 nm × 2-10 μm , Structure: Polycystalline nanofibers
표면적
30-50 m2/g
색상
white
일차 결정질 크기
(alpha)
전도도
<10^-16 S/cm (Electrical)
mp
2072 °C
SMILES string
[Al+3].[Al+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Al.3O/q2*+3;3*-2
InChI key
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Alpha alumina nanofibers has applications in as an abrasive, advanced ceraminc material, electrical components, electrical insulator, thermal conductor, and as nanocomposities.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)