Key Documents
GF65181281
Iron
powder, 60 max. part. size (micron), weight 500 g, purity 99.0+%
동의어(들):
FE006020
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Fe
CAS Number:
Molecular Weight:
55.85
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141721
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
≥99.0%
형태
powder
제조업체/상표
Goodfellow 651-812-81
저항도
9.71 μΩ-cm
중량
500 g
최대 입자 크기
60 (micron)
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)