주요 문서
GF64672959
Polytetrafluoroethylene Coated Glass Fabric
(PTFE 75 / GLASS 25), fabric, weight.m-2-145g, size 300 × 300 mm, thickness 0.08 mm
동의어(들):
FP313510
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
양식
fabric
제조업체/상표
Goodfellow 646-729-59
크기
300 × 300 mm
두께
0.08 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF64672959-5EA4061825098142
GF64672959-10EA4061825098111
GF64672959-1EA4061825098128
GF64672959-2EA4061825098135