Key Documents
GF63925757
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.09 mm, size 300 × 300 mm
동의어(들):
ME311070
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
film
제조업체/상표
Goodfellow 639-257-57
크기
300 × 300 mm
두께
0.09 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)