주요 문서
GF63391293
Nickel aluminide
powder, 150 max. part. size (micron), weight 500 g, 45 μm mean particle size
동의어(들):
NI706011
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 633-912-93
중량
500 g
최대 입자 크기
150 (micron)
평균 입자 크기
45 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
FlameHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Self-heat. 1
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)